Få mere at vide
(1-Ethoxycarbonylethyl) triphenylfosfoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30380137
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30380137 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30380137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8906302.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 30018-16-7
Molekylær formel C23H24BrO2P
Mængde 2.5 g
Synonym (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)-triphenylfosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 443.31
Formel vægt 442.0697