Få mere at vide
1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11936241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936241 5 g 5g
11916241 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 864754-16-5 | C13H21BN2O4 | 280.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 864754-16-5
Molekylær formel C13H21BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 280.13
MDL nummer MFCD08706026
InChI nøgle YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl acetate, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-acetate, ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl acetate, pubchem18443, 1h-pyrazole-1-acetic acid,4-4,4,5,5-tetramethyl-1
PubChem CID 16218385
IUPAC navn ethyl-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]acetat
SMIL CCOC(=O)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 280.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.