Få mere at vide
1-Ethoxy-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethoxy-2-propanol |
| CAS | 1569-02-4 |
| Molekylær formel | C5 H12 O2 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-Propanol, 1-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethoxy-2-propanol (ACI), Ethyl Proxitol, NSC 2404 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOCC(C)O |
| IUPAC navn | 1-ethoxypropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.0837 |