Få mere at vide
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene |
| CAS | 663950-33-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 I O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)-, 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13IO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCCI |
| IUPAC navn | 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene |
| Vis mere |