Få mere at vide
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30049624
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049624 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049624 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
CAS 663950-33-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 I O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)-, 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
InChI formel InChI=1S/C10H13IO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
SMIL CCOc1ccccc1OCCI
IUPAC navn 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 292.113
Mængde 25 mg
Formel vægt 291.996 g/mol