Få mere at vide
1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181052
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181052 10 g 10g
10173444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09902EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79887-11-9
Molekylær formel C14H18
Molekylvægt (g/mol) 186.30
MDL nummer MFCD00173883
InChI nøgle NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
IUPAC navn 1-ethynyl-4-hexylbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel HCidentical toC6H4(CH2)5CH3
Mængde 10 g
Formel vægt 186.3
Procent renhed 97%