missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-epi-Ramipril, TRC

Artikelnummer. 30428530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428530 100 mg
30418298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR110980100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 104195-90-6
Molekylær formel C23H32N2O5
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, [2S-[1[R*(S*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, (1R)-epi-Ramipril
IUPAC navn (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
SMIL CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-epi-Ramipril
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
Formel vægt 416.2311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.