missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1'-Epi Gemcitabine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30012892
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012892 50 mg
17963245 10 mg
17981865 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58851050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 122111-05-1
Molekylær formel C9H12ClF2N3O4
Molekylvægt (g/mol) 299.66
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-, monohydrochloride (9CI), 1'-epi-Gemcitabine hydrochloride
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1'-Epi Gemcitabine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7+;/m1./s1
Formel vægt 299.0484
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.