Få mere at vide
1’-epi-Entecavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-9-[(1R,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| CAS | 1367369-78-5 |
| Molekylær formel | C12 H15 N5 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1'-epi-Entecavir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, 2-Amino-9-[(1R,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Entecavir Monohydrate Imp A (EP), (1'R,3'R,4'S) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7+,8-/m0/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(1R,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.279 |
| Formel vægt | 277.117 |