missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine, TRC

Artikelnummer. 17933045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933045 10 mg
17911445 1 mg
17923045 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17933045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58480010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 153381-14-7
Molekylær formel C9H10F2N2O5
Molekylvægt (g/mol) 264.18
Synonym 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1'-Epi-2'-deoxy-2',2'-difluorouridine;
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)[C@@H]2C([C@H]([C@H](O2)CO)O)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6+,7+/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.