Få mere at vide
1-Eicosene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Eicosene |
| CAS | 3452-07-1 |
| Molekylær formel | C20 H40 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Eicos-1-ene, n-Eicosene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | icos-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.53 |
| Formel vægt | 280.313 |