Få mere at vide
1-Eicosanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arachidyl Alcohol |
| CAS | 629-96-9 |
| Molekylær formel | C20 H42 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | Icosan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.55 |
| Formel vægt | 298.3236 |