Få mere at vide
1-Eicosanol, TRC
Artikelnummer. 30370535
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30370535 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30370535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5010052.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidyl Alcohol
CAS 629-96-9
Molekylær formel C20 H42 O
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol
InChI formel InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn Icosan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 298.55
Formel vægt 298.3236