Få mere at vide
1-Eicosanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841631
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15841631 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15841631 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8220510100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 629-96-9
Smeltepunkt 65°C
Tæthed 0.911 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3(CH2)19OH
MDL nummer MFCD00002938
Mængde 100 g
Synonym 1-Eicosanol, Arachyl alcohol, 1-Eicosanol
Molekylvægt (g/mol) 298.55