Få mere at vide
1-Eicosanethiol, TRC
Artikelnummer. 30406991
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30406991 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30406991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE975138100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eicosanethiol
CAS 13373-97-2
Molekylær formel C20H42S
Mængde 100 mg
Synonym n-Eicosylmercaptan
InChI formel InChI=1S/C20H42S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
IUPAC navn icosan-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 314.61
Formel vægt 314.3007