Få mere at vide
1-Eicosanethiol, 98%
Artikelnummer. 15497447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497447 250 mg 250mg
15487447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34498.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13373-97-2 | C20H42S | 314,616 g/mol
1-Eicosanethiol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Eicosanethiol anvendes som
et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13373-97-2
Molekylær formel C20H42S
Molekylvægt (g/mol) 314.616
MDL nummer MFCD07779406
InChI nøgle YYHYWOPDNMFEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanethiol, eicosanethiol, 1-icosanethiol, icosyl mercaptan, eicosyl mercaptan, acmc-209btf
PubChem CID 139443
IUPAC navn icosan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eicosanethiol
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Lugt Stench
Lineær formel CH3(CH2)19SH
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 314.61
Procent renhed 98%