Få mere at vide
1-EBIO, TRC
Artikelnummer. 30387892
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30387892 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30387892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE32036050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-EBIO
CAS 10045-45-1
Molekylær formel C9H10N2O
Mængde 50 mg
Synonym 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
SMIL CCN1C(=O)Nc2ccccc12
IUPAC navn 3-ethyl-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0793