Få mere at vide
1(E)-Butenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butenylboronic Acid |
| CAS | 852458-12-9 |
| Molekylær formel | C4 H9 B O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4,6-7H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMIL | CC\C=C\B(O)O |
| IUPAC navn | [(E)-but-1-enyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.92 |
| Formel vægt | 100.0696 |