Learn More
1-Dodecyne, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecyne |
| CAS | 765-03-7 |
| Molekylær formel | C12H22 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC#C |
| IUPAC navn | Dodec-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.3 |
| Formel vægt | 166.1722 |