Få mere at vide
1-Dodecyne, TRC
Artikelnummer. 30352461
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30352461 10 g
1 options
Artikelnummer. 30352461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD26273510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecyne
CAS 765-03-7
Molekylær formel C12H22
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
SMIL CCCCCCCCCCC#C
IUPAC navn Dodec-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 166.3
Formel vægt 166.1722