Få mere at vide
1-Dodecyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10012870 5 mL Glasflaske 5ml
10269493 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10012870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223450050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-03-7
Molekylær formel C12H22
Molekylvægt (g/mol) 166.31
MDL nummer MFCD00008960
InChI nøgle ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC navn dodec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecyne
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9C∽CH
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 261
Specifik vægtfylde 0.77
Formel vægt 166.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.