Få mere at vide
1-Dodecyne, 97%
Artikelnummer. 11347915
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347915 25 g 25g
11337915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02977.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166,31 g/mol
1-Dodecyne blev brugt til syntese af stabile ruthenium-nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Dodecyne blev brugt til syntese af stabile ruthenium-nanopartikler.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med tungmetalpulvere og oxidationsmidler. Opbevares mellem 2 - 8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-03-7
Molekylær formel C12H22
Molekylvægt (g/mol) 166.31
MDL nummer MFCD00008960
InChI nøgle ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC navn dodec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecyne
Smeltepunkt -19 °C
Tæthed 0.779
Kogepunkt 214 °C til 216 °C
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
Beilstein 1741320
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 166.31
Procent renhed 97%