Få mere at vide
1-Dodecylphosphonic acid, 95%
Artikelnummer. 11376729
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376729 1 g 1g
11386729 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26259.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5137-70-2 | C12H27O3P | 250.32 g/mol
1-Dodecylphosphonsyre bruges som tuning af overfladeenergi, befugtning og arbejdsfunktion af metaloxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Dodecylphosphonsyre bruges som tuning af overfladeenergi, befugtning og arbejdsfunktion af metaloxider.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5137-70-2
Molekylær formel C12H27O3P
Molekylvægt (g/mol) 250.32
MDL nummer MFCD00015832
InChI nøgle SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, dodecyl, n-dodecanephosphonic acid, dodecane phosphonic acid, 1-dodecanephosphonic acid, n-dodecyl phosphonic acid, dodecyl-phosphonic acid, 1-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-dodecyl, n-dodecylphosphonicacid
PubChem CID 78816
IUPAC navn dodecylphosphonsyre
SMIL CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecylphosphonic acid
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 250.31
Procent renhed 95%