Få mere at vide
1-Dodecylamine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11348735
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348735 10 g 10g
11358735 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12314.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-73-7
Molekylær formel C12H28ClN
Molekylvægt (g/mol) 221.81
MDL nummer MFCD00042017
InChI nøgle TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
PubChem CID 458426
IUPAC navn dodecan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecylamine hydrochloride
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Lineær formel CH3(CH2)11NH2·HCl
Mængde 10 g
Beilstein 3553943
Formel vægt 221.82
Procent renhed 97%