Få mere at vide
1-Dodecylamine, 97%
Artikelnummer. 11472917
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472917 500 g 500g
11462917 100 g 100g
11468750 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15515.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamin blev anvendt til fremstilling af nye overfladeaktive kobber(II)-komplekser. Det bruges som en katalysator og skabelonmiddel i sol-gel-processen til fremstilling af monodispers mesoporøse bioaktive glas sub-mikron kugler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecylamin blev brugt til fremstilling af nye overfladeaktive kobber(II)-komplekser. Det bruges som en katalysator og skabelonmiddel i sol-gel-processen til fremstilling af monodispers mesoporøse bioaktive glas sub-mikron kugler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (78 mg/°L 25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-22-1
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.36
MDL nummer MFCD00008154
InChI nøgle JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC navn dodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecylamine
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Tæthed 0.802
Kogepunkt 64°C to 66°C (0.05 mmHg)
Flammepunkt 115°C (239°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 500 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1633576
Opløselighedsinformation Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formel vægt 185.36
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanamine