Få mere at vide
1-Dodecylamine, 97%
Artikelnummer. 11462917
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462917 100 g 100g
11472917 500 g 500g
11468750 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15515.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamin blev anvendt til fremstilling af nye overfladeaktive kobber(II)-komplekser. Det bruges som en katalysator og skabelonmiddel i sol-gel-processen til fremstilling af monodispers mesoporøse bioaktive glas sub-mikron kugler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecylamin blev brugt til fremstilling af nye overfladeaktive kobber(II)-komplekser. Det bruges som en katalysator og skabelonmiddel i sol-gel-processen til fremstilling af monodispers mesoporøse bioaktive glas sub-mikron kugler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (78 mg/°L 25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-22-1
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.36
MDL nummer MFCD00008154
InChI nøgle JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC navn dodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecylamine
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Tæthed 0.802
Kogepunkt 64°C to 66°C (0.05 mm)
Flammepunkt 115°C (239°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1633576
Opløselighedsinformation Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formel vægt 185.36
Procent renhed ≥98%