Få mere at vide
(1-Dodecyl)trimethylammoniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 11459046
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459046 100 g 100g
11439046 5 g 5g
11449046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17924.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263,894 g/mol
Dodecyltrimethylammoniumchlorid er nyttigt som en malingfjerner, en skummende stabilisator og en bakteriedræbende lotion. Det bruges i belægning, plast, maling, gummi og blækproduktion, som antistatisk middel, katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecyltrimethylammonium Chloride er nyttig som malingfjerner, skummende stabilisator og bakteriedræbende lotion. Det bruges i belægning, plast, maling, gummi og blækproduktion, som antistatisk middel, katalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-00-5
Molekylær formel C15H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 263.894
MDL nummer MFCD00041974
InChI nøgle DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼237 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3915951
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 263.9
Procent renhed 97%