Få mere at vide
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479652
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11479652
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10761.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.348 g/mol
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid anvendes som overfladeaktivt middel, som emulgator af gummi og asfalt og som et antistatisk middel af syntetiske fibre. Det fungerer som et ionisk overfladeaktivt middel og nyttigt til fremstilling af guld nanopartikler sammen med natriumdodecylsulfat. Det bruges også som malingfjerner og skummende stabilisatorer. Det bruges til at fremstille dodecyltrimethylammoniumbromid. Ved at bruge konduktimetri, tæthedsmålinger og neutronspredning med små vinkler bruges det til at studere micelledannelsen i vand-dimethylsulfoxidblanding. Yderligere er det et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid anvendes som overfladeaktivt middel, som emulgator af gummi og asfalt og som et antistatisk middel af syntetiske fibre. Det fungerer som et ionisk overfladeaktivt middel og nyttigt til fremstilling af guld nanopartikler sammen med natriumdodecylsulfat. Det bruges også som malingfjerner og skummende stabilisatorer. Det bruges til at fremstille dodecyltrimethylammoniumbromid. Ved at bruge konduktimetri, tæthedsmålinger og neutronspredning med små vinkler bruges det til at studere micelledannelsen i vand-dimethylsulfoxidblanding. Yderligere er det et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-94-4
Molekylær formel C15H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 308.348
MDL nummer MFCD00011767
InChI nøgle XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3597463
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 308.35
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide