Få mere at vide
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469652
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469652 10 g 10g
11479652 50 g 50g
11489652 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469652 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10761.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.348 g/mol
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid anvendes som overfladeaktivt middel, som emulgator af gummi og asfalt og som et antistatisk middel af syntetiske fibre. Det fungerer som et ionisk overfladeaktivt middel og nyttigt til fremstilling af guld nanopartikler sammen med natriumdodecylsulfat. Det bruges også som malingfjerner og skummende stabilisatorer. Det bruges til at fremstille dodecyltrimethylammoniumbromid. Ved at bruge konduktimetri, tæthedsmålinger og neutronspredning med små vinkler bruges det til at studere micelledannelsen i vand-dimethylsulfoxidblanding. Yderligere er det et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Dodecyl)trimethylammoniumbromid anvendes som overfladeaktivt middel, som emulgator af gummi og asfalt og som et antistatisk middel af syntetiske fibre. Det fungerer som et ionisk overfladeaktivt middel og nyttigt til fremstilling af guld nanopartikler sammen med natriumdodecylsulfat. Det bruges også som malingfjerner og skummende stabilisatorer. Det bruges til at fremstille dodecyltrimethylammoniumbromid. Ved at bruge konduktimetri, tæthedsmålinger og neutronspredning med små vinkler bruges det til at studere micelledannelsen i vand-dimethylsulfoxidblanding. Yderligere er det et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-94-4
Molekylær formel C15H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 308.348
MDL nummer MFCD00011767
InChI nøgle XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3597463
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 308.35
Procent renhed 99%