Få mere at vide
1-Dodecylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11353017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353017 5 g 5g
11348086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13380.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4202-38-4 | C13H25NO | 211,349 g/mol
1-Dodecyl-isocyanat, er inkorporeret i AZT-analogpræparat gennem det ved hjælp af syntesen af carbodiimider fra phosphiniminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Dodecyl isocyanat, er inkorporeret i AZT-
analogpræparat gennem det ved hjælp af syntesen af carbodiimider fra phosphiniminer.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4202-38-4
Molekylær formel C13H25NO
Molekylvægt (g/mol) 211.349
MDL nummer MFCD00041744
InChI nøgle YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
PubChem CID 77873
IUPAC navn 1-isocyanatododecan
SMIL CCCCCCCCCCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecyl isocyanate
Tæthed 0.877
Kogepunkt 157 °C til 161 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 134 °C (273 °F)
Lugt Irriterende
Brydningsindeks 1.441
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 1774823
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det hydrolyserer i vand.
Formel vægt 211.35
Procent renhed 98%