Få mere at vide
1-Dodecæn, TRC
Artikelnummer. 30374008
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30374008 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30374008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494629500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Molekylær formel C12 H24
Mængde 500 mg
Synonym Alpha-dodecene, 1-Undecylethylene
InChI formel InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMIL CCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn Dodec-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 168.32
Formel vægt 168.1878