Få mere at vide
1-Dodecæn, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327350
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30327350 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30327350 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13061500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Dodecene
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H24
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMIL CCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn Dodec-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 168.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 168,1878 g/mol