Få mere at vide
1-Dodecen, 96%
Artikelnummer. 11477207
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477207 500 g 500g
11467207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14992.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168,324 g/mol
1-Dodecene, bruges i olie- og gasfeltboring og -produktion, i polymerproduktion, som mellemprodukt, coating, rengøringsmiddel, smøremidler og bruges også som en funktionel væske. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Dodecene, bruges i olie- og gasfeltboring og -produktion, i polymerproduktion, som mellemprodukt, belægning, rengøringsmiddel, smøremidler og bruges også som en funktionel væske. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler.
Opløselighed Det
er opløseligt i ethanol, ethylether og acetone
Bemærkninger
Opbevares på køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-41-4
Molekylær formel C12H24
Molekylvægt (g/mol) 168.324
MDL nummer MFCD00008961
InChI nøgle CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC navn dodec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecene
Smeltepunkt -37 °C
Tæthed 0.758
Kogepunkt 212 °C til 213 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lineær formel CH3(CH2)9CH=CH2
Brydningsindeks 1.43
Mængde 500 g
Beilstein 1699848
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i ethanol, ethylether og acetone
Formel vægt 168.32
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecene