Få mere at vide
1-Dodecen, 93-95%
Artikelnummer. 11964421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964421 10 kg Metal tromme 10kg
10071070 100 g Glasflaske 100g
10449410 500 g Glasflaske 500g
10108043 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11964421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117630100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-41-4
Molekylær formel C12H24
Molekylvægt (g/mol) 168.32
MDL nummer MFCD00008961
InChI nøgle CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC navn dodec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecene
Navn note 93-95%
CAS min % 93.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35,0 °C
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 213,0 °C
Flammepunkt 77 °C
Analyseprocentområde 93% min. (GC)
Emballage Metal tromme
Lineær formel CH3(CH2)9CH=CH2
Brydningsindeks 1,4284 til 1,4304
Mængde 10 kg
Beilstein 01,225
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og ether
Formel vægt 168.32
Procent renhed 93 til 95%