Få mere at vide
1-Dodecene, 93-95%
Artikelnummer. 10449410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10449410
Brand: Thermo Scientific Acros 117635000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-41-4
Molekylær formel C12H24
Molekylvægt (g/mol) 168.32
MDL nummer MFCD00008961
InChI nøgle CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC navn dodec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecene
Navn note 93-95%
CAS min % 93.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 213.0°C
Flammepunkt 77°C
Analyseprocentområde 93% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9CH=CH2
Brydningsindeks 1.4284 to 1.4304
Mængde 500 g
Beilstein 01,225
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formel vægt 168.32
Procent renhed 93 to 95%