Få mere at vide
1-Dodecanol, TRC
Artikelnummer. 30132507
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132507 500 g
17982405 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD525460500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Molekylær formel C12 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 186.33
Synonym 1-Dodecanol (9CI, ACI), Dodecyl alcohol (8CI), 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxydodecane, Adol 10, Adol 11, Adol 12, Alfol 12, C 1214N, Conol 1275, Conol 20P, Conol 20PP, Epal 12, Hainol 12SS, K 20, K 20 (alcohol), Kalcohl 20, Kalcohl 2098, Kalcol 2098, Lauric alcohol, Laurinic alcohol, Lauryl 24, Lauryl alcohol, Lipocol L, Lorol C 12, Lorol C 12/98, n-Dodecan-1-ol, n-Dodecyl alcohol, NAA 42, Nacol 12-96, Nacol 12-99, NSC 3724, Pisol, S 1298, Sipol L 12, Siponol 25, Siponol L 2, Siponol L 5
IUPAC navn Dodecan-1-OL
SMIL CCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formel vægt 186.1984