Få mere at vide
1-Dodecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 186.1984 |