Få mere at vide
1-Dodecanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886360
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886360 1 L
15859010 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886360 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8034621000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)11OH
Molekylvægt (g/mol) 186.33
Tekniske data
Smeltepunkt 24°C
Tæthed 0.9 g/cm3 at 16°C
Kogepunkt 229°C
MDL nummer MFCD00004753
Mængde 1 L
Synonym 1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol, 1-Dodecanol