Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanol |
| Smeltepunkt | 22°C to 26°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.833g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 260°C to 262°C |
| Flammepunkt | 121°C (249.8°F) |
| Emballage | Poly Bottle |
| Lineær formel | CH3(CH2)11OH |
| Brydningsindeks | n20/D 1.442(lit.) |
| Mængde | 250 mL |
| Vis mere |