Få mere at vide
1-Dodecanol, ACS-reagens, ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 15695550
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15695550 500 g Polyflaske 500g
15685550 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695550 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 443816500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
ACS reagens,≥ 98,0 %
ACS GENERELLE OPLØSNINGSMIDLER
  • Prisvenlige løsninger til anvendelser som HPLC i preparativ skala, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende anvendelser som rutinemæssig isokratisk HPLC
  • Variationer og mindskelse af problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler testes for at opfylde ACS' generelle anvendelsesspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Molekylær formel C12H26O
Molekylvægt (g/mol) 186.34
MDL nummer MFCD00004753
InChI nøgle LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC navn Dodecan-1-OL
SMIL CCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
Smeltepunkt 22 °C til 26 °C
Tæthed 0,833 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 260 °C til 262 °C
Flammepunkt 121 °C (249,8 °F)
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Polyflaske
Lineær formel CH3(CH2)11OH
Brydningsindeks n20/D 1.442
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1738860
Dampdensitet 7.4 (vs luft)
Formel vægt 186,33g/mol
Procent renhed ≥98%