Få mere at vide
1-Dodecanol, ACS-reagens, ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 15685550
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15685550 1 kg Poly flaske 1kg
15695550 500 g Polyflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685550 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 4438161KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1986.00 DKK
    1513.28 DKK / 1kg
    Spare 472.72 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ACS reagens,≥ 98,0 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Molekylær formel C12H26O
Molekylvægt (g/mol) 186.34
MDL nummer MFCD00004753
InChI nøgle LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC navn dodecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
Smeltepunkt 22 °C til 26 °C
Tæthed 0,833 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 260 °C til 262 °C
Flammepunkt 121 °C (249,8 °F)
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Poly flaske
Lineær formel CH3(CH2)11OH
Brydningsindeks n20/D 1.442
Mængde 1 kg
FN nummer UN3077
Beilstein 1738860
Dampdensitet 7.4 (vs luft)
Formel vægt 186,33g/mol
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol