Få mere at vide
1-Dodecanol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanol Acetate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h3-13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 228.2089 |