Få mere at vide
1-Dodecanol, 98%
Artikelnummer. 11444913
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444913 5000 g 5000g
11434913 250 g 250g
11424913 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12228.0I
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186,34 g/mol
1-Dodecanol bruges som kosmetik, tekstilhjælpestoffer, syntetisk olie, emulgatorer og flotationsmiddel af råmaterialer, et vaskemiddelråmateriale, et skummiddel til tandpastaen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Dodecanol bruges som kosmetik, tekstilhjælpestoffer, syntetisk olie, emulgatorer og flotationsmiddel af råmaterialer, et vaskemiddelråmateriale, et
skummiddel til tandpastaen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,004g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Molekylær formel C12H26O
Molekylvægt (g/mol) 186.34
MDL nummer MFCD00004753
InChI nøgle LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC navn dodecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
Smeltepunkt 24 °C til 27 °C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 258 °C til 260 °C
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Alkohollignende
Lineær formel CH3(CH2)11OH
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,004g/L).
Formel vægt 186.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk