Få mere at vide
1-Dodecanol, 98%
Artikelnummer. 11424913
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11424913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12228.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol bruges som kosmetik, tekstilhjælpestoffer, syntetisk olie, emulgatorer og flotationsmiddel af råmaterialer, et vaskemiddelråmateriale, et skummiddel til tandpastaen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Dodecanol bruges som kosmetik, tekstilhjælpestoffer, syntetisk olie, emulgatorer og flotationsmiddel af råmaterialer, et vaskemiddelråmateriale, et
skummiddel til tandpastaen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,004g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-53-8
Molekylær formel C12H26O
Molekylvægt (g/mol) 186.34
MDL nummer MFCD00004753
InChI nøgle LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC navn dodecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
Smeltepunkt 24°C to 27°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 258°C to 260°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Alcohol-like
Lineær formel CH3(CH2)11OH
Brydningsindeks 1.443
Mængde 1000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.004g/L).
Formel vægt 186.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Dodecanol