Få mere at vide
1-Dodecanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325141
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325141 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325141 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13061000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanol
CAS 112-53-8
Analyt- eller komponentnavne 1-Dodecanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H26 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lauryl Alcohol, 1-Dodecanol
InChI formel InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn Dodecan-1-OL
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 186.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 186,1984 g/mol