Få mere at vide
1-Dodekanethiol, TRC
Artikelnummer. 30369905
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369905 50 mL
30379477 5 mL
30374751 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49479350ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-55-0
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.4
Synonym 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
SMIL CCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanethiol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formel vægt 202.1755
Procent renhed >95%