missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Dodecanethiol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15864541
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mL
1 L
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864541 1 L
15854541 250 mL
15841021 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15864541 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8205441000
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

1-Dodecanethiol is an alkyl thiol that can be used as an organic source of sulfur. It is used in the production of synthetic rubber, nonionic detergent, plastics, and pharmaceuticals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112-55-0
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)11SH
Molekylvægt (g/mol) 202.4

Tekniske data

Smeltepunkt -9°C to -7°C
Tæthed 0.845 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00004885
Mængde 1 L
Synonym 1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan, 1-Dodecanethiol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.