Få mere at vide
1-dodecanthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965721 10 L Plast tromle 10 L
10273950 500 mL Glasflaske 500ml
10358743 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117620100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-55-0
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.40
MDL nummer MFCD00004885
InChI nøgle WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC navn dodecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanethiol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7,0 °C
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 266,0 °C til 283,0 °C
Flammepunkt 128 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)11SH
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4600
Mængde 10 L
Fieser 16,356
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter, let opløselige i alkohol
Formel vægt 202.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske