Få mere at vide
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10358743 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10273950 500 mL Glasflaske 500ml
11965721 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358743 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117620025
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-55-0
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.40
MDL nummer MFCD00004885
InChI nøgle WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC navn dodecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanethiol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7.0°C
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 266.0°C to 283.0°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11SH
Brydningsindeks 1.4580 to 1.4600
Mængde 2.5 L
Fieser 16,356
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 202.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske