Få mere at vide
1-dodecanthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10273950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Packungsgröße:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10273950 500 mL Glasflaske 500ml
10358743 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11965721 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10273950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.78 DKK
    381.65 DKK / 500ml
    Spare 63.13 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-55-0
Molekylær formel C12H26S
Molekylvægt (g/mol) 202.40
MDL nummer MFCD00004885
InChI nøgle WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC navn dodecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Dodecanethiol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7,0 °C
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 266,0 °C til 283,0 °C
Flammepunkt 128 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11SH
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4600
Mængde 500 mL
Fieser 16,356
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter, let opløselige i alkohol
Formel vægt 202.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanethiol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.