Få mere at vide
1-Dodekanethiol, 98%
Beskrivelse
1-Dodecanthiol anvendes til fremstilling af hydrofobe eller blandede selvsamlede monolag. Det bruges også som et kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation. Yderligere anvendes det som en polymerisationsinhibitor i polyurethan- og neoprenklæbemidler, som finder anvendelse i fodtøjsindustrien. Ud over dette fungerer det som et proteinregenererende middel, der bruges til regenerering af native proteiner fra mercuribenzoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Dodecanthiol anvendes til fremstilling af hydrofobe eller blandede selvsamlede monolag. Det bruges også som et kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation. Yderligere anvendes det som en polymerisationsinhibitor i polyurethan- og neoprenklæbemidler, som finder anvendelse i fodtøjsindustrien. Ud over dette fungerer det som et proteinregenererende middel, der bruges til regenerering af native proteiner fra mercuribenzoat.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanethiol |
| Smeltepunkt | -7 °C |
| Tæthed | 0.845 |
| Kogepunkt | 276 °C til 278 °C |
| Flammepunkt | 133 °C (271 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | CH3(CH2)11SH |
| Brydningsindeks | 1.4601 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Dodecanethiol
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanethiol